3-戊醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 0 CNY
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-戊醇 ≥98.0% (通过GC)
3-戊醇
分子式: C₅H₁₂O
沸点: 116°C
溶点: –8°C
密度: 0,82 g/cm³ (20 °C)
闪点: 34°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004574
CAS号: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN号: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %