3-庚醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0035-25ML H0035-500ML
TCIAH0035-25MLEA 0 CNY
TCIAH0035-25ML TCIAH0035-500ML
3-庚醇 ≥98.0% (通过GC)
3-庚醇
分子式: C₇H₁₆O
沸点: 156°C
溶点: –70 °C
密度: 0,837 g/cm³ (20 °C)
闪点: 60°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004586
CAS号: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748a61bdc580a5cb329259f9747bc9a151618835&vid=f74db19b9c6da94b8e88755f773e99ec750be3b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %