2-丙醇 99,5 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 仲丙醇, 异丙基醇, 异丙醇, IPA
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 0 CNY
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
2-丙醇 99,5 GC_ASSAY_METHOD
2-丙醇
分子式: (CH₃)₂CHOH
分子量: 60.1 g/mol
沸点: 82°C
溶点: -89
闪点: 15°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011674
CAS号: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN号: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %