2-壬醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 甲基庚基甲醇
N0334-25ML N0334-500ML
TCIAN0334-25MLEA 0 CNY
TCIAN0334-25ML TCIAN0334-500ML
2-壬醇 ≥98.0% (by GC)
2-壬醇
分子式: C₉H₂₀O
分子量: 144.26 g/mol
沸点: 198°C
溶点: -35
闪点: 82°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004593
CAS号: 628-99-9
EINECS: 211-065-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2a5d2bb440151136871a58f077fdb64a8a555d&vid=a8ca8471a3265d4b62330c7d85df69b2ae07d895&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %