1-丙醇 ≥99.5% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
P0491-25ML
P0491-500ML
TCIAP0491-25MLEA
0
CNY
TCIAP0491-25ML
TCIAP0491-500ML
1-丙醇 ≥99.5% (通过GC)
1-丙醇
分子式:
H₃CCH₂CH₂OH 沸点: 97°C 溶点: –127°C 密度: 0,8053 g/cm³ (20 °C) 闪点: 25°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002941 CAS号: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN号: 1274 ADR: 3,III Merck Index: 14,07842 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Density (20deg.C) | 0.8010 to 0.8060 g/mL |
Water | max. 0.2 % |