1-辛醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: C8 醇, 正辛醇, 辛醇
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 0 CNY
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
1-辛醇 ≥99.0% (by GC)
1-辛醇
分子式: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
沸点: 194°C
溶点: -16°C
密度: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
闪点: 83°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002988
CAS号: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %