1-壬醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 壬醇, 天竺葵醇
N0292-25ML N0292-500ML
TCIAN0292-25MLEA 0 CNY
TCIAN0292-25ML TCIAN0292-500ML
1-壬醇 ≥99.0% (by GC)
1-壬醇
分子式: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
沸点: 214°C
溶点: –7 °C
密度: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
闪点: 104°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002990
CAS号: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e176a40da40d6563dac18750605e7a2d8d4ab06f&vid=7380dcc2ea3eea7a13c5184ffd94391be4fc2c99&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %