正己醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 正六醇, 正己醇, 1-己醇
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 0 CNY
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
正己醇 ≥98.0% (by GC)
正己醇
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
沸点: 157°C
溶点: –45°C
密度: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
闪点: 63°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002982
CAS号: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN号: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %