1-丁醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丁醇, 正丁醇
B0704-25ML B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA 0 CNY
TCIAB0704-25ML TCIAB0704-500ML
1-丁醇 ≥99.0% (by GC)
1-丁醇
分子式: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
沸点: 118°C
溶点: –89 °C
密度: 0,812 g/cm³ (20 °C)
闪点: 37°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002964
CAS号: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN号: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22acb5593aeb78e15cdfd268f34568f6bc9f24e8&vid=869dc9e2787269422712eb56df11623dbea681f2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %