2,2-二甲氧基丙烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
A0057-25ML
A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA
0
CNY
TCIAA0057-25ML
TCIAA0057-500ML
2,2-二甲氧基丙烷 ≥98.0% (通过GC)
2,2-二甲氧基丙烷
分子式:
C₅H₁₂O₂ 沸点: 80°C 溶点: –47 °C 密度: 0,845 g/cm³ (20 °C) 闪点: -9°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008479 CAS号: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |