十三烷胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
正十三胺
A0762-10G
A0762-25G
TCIAA0762-10GEA
0
CNY
TCIAA0762-10G
TCIAA0762-25G
十三烷胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
十三烷胺
分子式:
H₃C(CH₂)₁₁CH₂NH₂ 分子量: 199.38 g/mol 沸点: 275°C 溶点: 28.1 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008156 CAS号: 2869-34-3 EINECS: 220-694-0 UN号: 3259 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |