十八烷基胺 ≥85.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-氨基十八烷, 硬脂胺
O0014-25G O0014-500G
TCIAO0014-25GEA 0 CNY
TCIAO0014-25G TCIAO0014-500G
十八烷基胺 ≥85.0% (by GC)
十八烷基胺
分子式: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
沸点: 349°C
溶点: 53°C
密度: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008159
CAS号: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN号: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e189ee24e52670f16ae2d3118eb55dad782377&vid=8392577880f0ccdbefef729ead64251a12a068bc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %