十二胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-氨基十二烷, 月桂胺
D0980-25G D0980-400G
TCIAD0980-25GEA 0 CNY
TCIAD0980-25G TCIAD0980-400G
十二胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
十二胺
分子式: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
沸点: 259°C
溶点: 25…28 °C
密度: 0,8 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008154
CAS号: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN号: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146afccfd1d4fef782e78d99863b1d1bfaf7b006&vid=7926c0694e919cffe0113ea18698fbabbe2e3b6a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %