异氰酸己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Isocyanic acid hexyl ester
I0492-25ML
I0492-5ML
TCIAI0492-25MLEA
0
CNY
TCIAI0492-25ML
TCIAI0492-5ML
异氰酸己酯 ≥98.0% (by GC)
异氰酸己酯
分子式:
C₇H₁₃NO 沸点: 164°C 密度: 1,2 g/cm³ (20 °C) 闪点: 60°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00037047 CAS号: 2525-62-4 EINECS: 219-763-8 UN号: 3080 ADR: 6.1,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |