异氰酸己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic acid hexyl ester
I0492-25ML I0492-5ML
TCIAI0492-25MLEA 0 CNY
TCIAI0492-25ML TCIAI0492-5ML
异氰酸己酯 ≥98.0% (by GC)
异氰酸己酯
分子式: C₇H₁₃NO
沸点: 164°C
密度: 1,2 g/cm³ (20 °C)
闪点: 60°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00037047
CAS号: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN号: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec71c6ad8393cde11a6a24ce862f6d0a4b1e6cb3&vid=b3133c011b90b256667cc4592d5abec439bd5c30&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %