三氟乙酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TFA
T0431-25G T0431-500G
TCIAT0431-25GEA 0 CNY
TCIAT0431-25G TCIAT0431-500G
三氟乙酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114.02 g/mol
沸点: 73°C
溶点: -15
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=871b900083dedee58b0800cd3d6f6036f49984a7&vid=198caec32f48ad15322b0355180067e439d6458f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %