六氟乙酰丙酮 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
H0476-25G H0476-5G
TCIAH0476-25GEA 0 CNY
TCIAH0476-25G TCIAH0476-5G
六氟乙酰丙酮 ≥95.0% (通过GC)
六氟乙酰丙酮
分子式: C₅H₂F₆O₂
沸点: 70°C
密度: 1,47 g/cm³ (20 °C)
闪点: 32°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000426
CAS号: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa9bb4da2687196a00431957fbacc1ee392e6c2&vid=641c8447ba8822bc7cab3d2220bafbd5f5b26a4e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %