2,3-二氯-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0403-25G D0403-500G
TCIAD0403-25GEA 0 CNY
TCIAD0403-25G TCIAD0403-500G
2,3-二氯-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC)
2,3-二氯-1-丙醇
分子式: C₃H₆Cl₂O
沸点: 183 °C (1013 hPa)
溶点: –44 °C
密度: 1,36 g/cm³ (20 °C)
闪点: 93°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00040446
CAS号: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1f669d6f2328170bbf6da486ac544d73a66adfc&vid=8465fcc34d3ce77b1e0085283dcbaf2165b2e53c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %