2,2,2-三氯乙醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氯乙醇
T0622-25G T0622-500G
TCIAT0622-25GEA 0 CNY
TCIAT0622-25G TCIAT0622-500G
2,2,2-三氯乙醇 ≥98.0% (by GC)
2,2,2-三氯乙醇
分子式: C₂H₃Cl₃O
分子量: 149.4 g/mol
沸点: 151°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004677
CAS号: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN号: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 14,09638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471b7dd8799d4686d80944ba0fc9f6e47555331&vid=e560074141569b4b4c6cfeb0abf5a87537349a2a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %