1,2-双(2-氯乙氧基)乙烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B0471-25ML B0471-500ML
TCIAB0471-25MLEA 0 CNY
TCIAB0471-25ML TCIAB0471-500ML
1,2-双(2-氯乙氧基)乙烷 ≥98.0% (通过GC)
1,2-双(2-氯乙氧基)乙烷
分子式: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
沸点: 235°C
密度: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
闪点: 126°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000976
CAS号: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96942123f64b2be7729b6fb13f00f9dd03b95796&vid=42027c47c0f4c430b84e9eeb05c0d322d1c8c7d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %