1-氯十四烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 肉豆蔻基氯, 十四烷基氯
C0622-25ML C0622-500ML
TCIAC0622-25MLEA 0 CNY
TCIAC0622-25ML TCIAC0622-500ML
1-氯十四烷 ≥98.0% (by GC)
1-氯十四烷
分子式: C₁₄H₂₉Cl
分子量: 232.84 g/mol
沸点: 155°C
溶点: 2.2
密度: 0.859
闪点: 152°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000958
CAS号: 2425-54-9
EINECS: 219-368-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37ca8a7867f78f995feb6e28d93b7d9742eff08&vid=1ae727524da0024484fda2c148084a1a74fb9ef2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %