1-氯辛烷 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 正辛基氯
C0236-25ML C0236-500ML
TCIAC0236-25MLEA 0 CNY
TCIAC0236-25ML TCIAC0236-500ML
1-氯辛烷 ≥99.0% (by GC)
1-氯辛烷
分子式: C₈H₁₇Cl
沸点: 183°C
溶点: –58 °C
密度: 0,8719 g/cm³ (20 °C)
闪点: 64°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001022
CAS号: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f6bc16776c684d4008ee4ee25a82a0ba6037eff&vid=daeb9f3385946113f246c28846f9eff8f89fa711&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %