氯代十八烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 十八烷基氯, 硬脂基氯
C0235-500ML C0235-25ML
TCIAC0235-500MLEA 0 CNY
TCIAC0235-500ML TCIAC0235-25ML
氯代十八烷 ≥98.0% (by GC)
氯代十八烷
分子式: C₁₈H₃₇Cl
分子量: 288.94 g/mol
沸点: 356
闪点: 184°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000960
CAS号: 3386-33-2
EINECS: 222-207-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d0c0e9d3099e6f5801a2eb0ae1d2a979981b78b&vid=85dff72f04257f2016ceac7e576aa7c4f4dd8161&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency