1-氯庚烷 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C0182-25ML
C0182-500ML
TCIAC0182-25MLEA
0
CNY
TCIAC0182-25ML
TCIAC0182-500ML
1-氯庚烷 ≥99.0% (通过GC)
1-氯庚烷
分子式:
C₇H₁₅Cl 沸点: 159°C 溶点: –4 °C 密度: 0,877 g/cm³ (20 °C) 闪点: 45°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001021 CAS号: 629-06-1 EINECS: 211-070-9 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |