1-氯癸烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 癸基氯
C0600-25ML C0600-500ML
TCIAC0600-25MLEA 0 CNY
TCIAC0600-25ML TCIAC0600-500ML
1-氯癸烷 ≥97.0% (by GC)
1-氯癸烷
分子式: C₁₀H₂₁Cl
分子量: 176.73 g/mol
沸点: 223°C
溶点: -34
闪点: 102°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000956
CAS号: 1002-69-3
EINECS: 213-691-0
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=486fa37e05dd182f0a0c4f970e08c172551dbbde&vid=45e6e4120881fa326ac1719435e6bcc6d43ccabc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %