1,6-二氯己烷 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 六亚甲基二氯
D0372-500G D0372-25G
TCIAD0372-500GEA 0 CNY
TCIAD0372-500G TCIAD0372-25G
1,6-二氯己烷 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,6-二氯己烷
分子式: ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
分子量: 155.07 g/mol
沸点: 95°C
溶点: -13
闪点: 74°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001020
CAS号: 2163-00-0
EINECS: 218-491-7
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4068ac339d137d085040bbe5de524771158cc9aa&vid=965aaf42867d814a7507fd56ba6dae05c36eced6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %