肉豆蔻酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 十四烷酸
M0476-25G M0476-500G
TCIAM0476-25GEA 0 CNY
TCIAM0476-25G TCIAM0476-500G
肉豆蔻酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
肉豆蔻酸
分子式: C₁₄H₂₈O₂
分子量: 228.38 g/mol
沸点: 319
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00002744
CAS号: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 14,06333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee7a7ce7abc7eee84c9034eac608e095fc8f3cb&vid=90c0929a17b60cf7a8c437035069905a786d1abe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency