十五烷酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
P0035-25G
P0035-500G
TCIAP0035-25GEA
0
CNY
TCIAP0035-25G
TCIAP0035-500G
十五烷酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
十五烷酸
分子式:
C₁₅H₃₀O₂ 沸点: 339°C 溶点: 51…53 °C 密度: 0,8496 g/cm³ (70 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002745 CAS号: 1002-84-2 EINECS: 213-693-1 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 54.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |