正辛酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
羊脂酸, 辛酸
O0027-25ML
O0027-500ML
TCIAO0027-25MLEA
0
CNY
TCIAO0027-25ML
TCIAO0027-500ML
正辛酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
正辛酸
分子式:
C₈H₁₆O₂ 沸点: 238°C 溶点: 16 °C 密度: 0,9066 g/cm³ (20 °C) 闪点: 109°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004429 CAS号: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN号: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,01765 |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |