己酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
H0105-25ML H0105-500ML
TCIAH0105-25MLEA 0 CNY
TCIAH0105-25ML TCIAH0105-500ML
己酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
己酸
分子式: C₆H₁₂O₂
沸点: 205°C
溶点: –3°C
密度: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
闪点: 108°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004421
CAS号: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN号: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbddc56e07d574fb847d5507e056c1b486a81b6&vid=370122cb29e71441bed76a94f46bc986b915280e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %