乙酸己酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
|
Synonyms:
正己基乙酸酯
A0032-25ML
A0032-500ML
TCIAA0032-25MLEA
0
CNY
TCIAA0032-25ML
TCIAA0032-500ML
乙酸己酯 ≥99.0% (by GC)
乙酸己酯
分子式:
C₈H₁₆O₂ 沸点: 169°C 溶点: –80 °C 密度: 0,87 g/cm³ (20 °C) 闪点: 62°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00009524 CAS号: 142-92-7 EINECS: 205-572-7 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |