乙酸庚酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 乙酸正庚酯
A0904-25ML A0904-500ML
TCIAA0904-25MLEA 0 CNY
TCIAA0904-25ML TCIAA0904-500ML
乙酸庚酯 ≥99.0% (by GC)
乙酸庚酯
分子式: C₉H₁₈O₂
分子量: 158.24 g/mol
沸点: 192°C
溶点: –50°C
闪点: 69°C
MDL编号: MFCD00027311
CAS号: 112-06-1
EINECS: 203-932-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dcf28335ca6c00a59a3e518a48966c90121e2ba&vid=30e3c0b89a636833cfe6f37993f933c3a7b36f3a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %