3,4-己二酮 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0573-25ML H0573-5ML
TCIAH0573-25MLEA 0 CNY
TCIAH0573-25ML TCIAH0573-5ML
3,4-己二酮 ≥96.0% (通过GC)
3,4-己二酮
分子式: C₆H₁₀O₂
沸点: 130°C
溶点: –10 °C
密度: 0,9489 g/cm³ (20 °C)
闪点: 27°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010237
CAS号: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3050bd7f91ee6be202f97ae9bac61d96d1a044&vid=daf69249defccc232807ae2e69acc833202b40d4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %