2,5-己二酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
H0101-25ML H0101-500ML
TCIAH0101-25MLEA 0 CNY
TCIAH0101-25ML TCIAH0101-500ML
2,5-己二酮 ≥97.0% (通过GC)
2,5-己二酮
分子式: C₆H₁₀O₂
沸点: 188°C
溶点: -9°C
密度: 0,971 g/cm³ (20 °C)
闪点: 79°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008792
CAS号: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 14,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e2ba330e3dd0559a83eb95f949c1b8195db43f&vid=b03a8441d554643c791acbe015bf5ea95faef13b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %