2,3-戊二酮 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 乙酰基丙酰
P0051-25ML P0051-500ML
TCIAP0051-25MLEA 0 CNY
TCIAP0051-25ML TCIAP0051-500ML
2,3-戊二酮 ≥97.0% (by GC)
2,3-戊二酮
分子式: C₅H₈O₂
沸点: 108°C
溶点: –52 °C
密度: 0,96 g/cm³ (20 °C)
闪点: 19°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00009313
CAS号: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN号: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0496ba75a12129ede1716609ad70fbae180fbc8f&vid=c98bb4e5f203001ac6850b6a79f77142ad34afc8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %