3-Mercapto-2-pentanone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
M2026-25G M2026-5G
TCIAM2026-25GEA 0 CNY
TCIAM2026-25G TCIAM2026-5G
3-Mercapto-2-pentanone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercapto-2-pentanone
分子式: C₅H₁₀OS
分子量: 118.2 g/mol
MDL编号: MFCD02093290
CAS号: 67633-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2a0b699f637f83fc0a5a05ccee35fa13742e9d4&vid=1467fe9c0de1b9658f94c005ec3aa0051d28926b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %