丙酮醛缩二甲醇 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 丙酮醛二甲基乙缩醛, 丙酮醛二甲缩醛, 1,1-二甲氧基丙酮
P1264-25ML P1264-500ML
TCIAP1264-25MLEA 0 CNY
TCIAP1264-25ML TCIAP1264-500ML
丙酮醛缩二甲醇 ≥97.0% (by GC)
丙酮醛缩二甲醇
分子式: C₅H₁₀O₃
沸点: 141°C
溶点: –57 °C
密度: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
闪点: 37°C
MDL编号: MFCD00008758
CAS号: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c70fa40e730eb6cce44858fdcdaf262ae10c93c&vid=fc26b6e75e14242679662ef8af6ca58417bfd8d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %