5-壬酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
二异丁基酮, 二丁基甲酮
N0294-25ML
N0294-500ML
TCIAN0294-25MLEA
0
CNY
TCIAN0294-25ML
TCIAN0294-500ML
5-壬酮 ≥98.0% (by GC)
5-壬酮
分子式:
C₉H₁₈O 沸点: 186°C 溶点: –50 °C 密度: 0,822 g/cm³ (20 °C) 闪点: 60°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009484 CAS号: 502-56-7 EINECS: 207-946-5 UN号: 1224 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |