2-辛酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 己基甲基酮
O0038-25ML O0038-500ML
TCIAO0038-25MLEA 0 CNY
TCIAO0038-25ML TCIAO0038-500ML
2-辛酮 ≥98.0% (by GC)
2-辛酮
分子式: C₈H₁₆O
沸点: 173°C
溶点: –16 °C
密度: 0,8171 g/cm³ (20 °C)
闪点: 55°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009540
CAS号: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN号: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6d96056510e16ff2dfaba8cf13358f6806b1743&vid=ba7c09bd45b085d0d6cb616161ba1c3d0921d9b3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %