2-壬酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基庚基酮
N0293-25ML N0293-500ML
TCIAN0293-25MLEA 0 CNY
TCIAN0293-25ML TCIAN0293-500ML
2-壬酮 ≥98.0% (by GC)
2-壬酮
分子式: C₉H₁₈O
分子量: 142.24 g/mol
沸点: 195°C
溶点: -15
闪点: 76°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009553
CAS号: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ec475f5b4a1d209cd3347aa99b5b6210d6d40b&vid=83377898df430098b9380180afe44fa04d6f87b4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %