苯磺酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
B0033-25ML B0033-500ML
TCIAB0033-25MLEA 0 CNY
TCIAB0033-25ML TCIAB0033-500ML
苯磺酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
苯磺酸甲酯
分子式: C₇H₈O₃S
分子量: 172.2 g/mol
沸点: 280°C
溶点: 4.5
闪点: 143°C
MDL编号: MFCD00014737
CAS号: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&vid=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %