4-Propylbenzenesulphonyl chloride ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P1366-25G P1366-5G
TCIAP1366-25GEA 0 CNY
TCIAP1366-25G TCIAP1366-5G
4-Propylbenzenesulphonyl chloride ≥93.0% (通过GC)
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
分子式: C₉H₁₁ClO₂S
沸点: 113 - 113,5 °C (0.2 -rr)
溶点: –4 °C
MDL编号: MFCD00041508
CAS号: 146949-07-7
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&vid=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %