2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
H1160-1G
H1160-5G
TCIAH1160-1GEA
0
CNY
TCIAH1160-1G
TCIAH1160-5G
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
分子式:
C₆H₆N₂O₃ |
MDL编号:
MFCD00092010 CAS号: 28489-45-4 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 233.0 to 238.0 deg-C |