六亚甲基二胺二盐酸盐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,6-己二胺
D0096-25G D0096-500G
TCIAD0096-25GEA 0 CNY
TCIAD0096-25G TCIAD0096-500G
六亚甲基二胺二盐酸盐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
六亚甲基二胺二盐酸盐
分子式: C₆H₁₈Cl₂N₂
溶点: 258 °C
密度: 1,216 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00012528
CAS号: 6055-52-3
EINECS: 227-977-8
Merck Index: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&vid=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity