3-苯基-1-丙胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
γ-氨丙基苯, 3-苯基丙胺
P0664-25G
P0664-5G
TCIAP0664-25GEA
0
CNY
TCIAP0664-25G
TCIAP0664-5G
3-苯基-1-丙胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-苯基-1-丙胺
分子式:
C₉H₁₃N 分子量: 135.21 g/mol 沸点: 220°C 闪点: 90°C |
MDL编号:
MFCD00008224 CAS号: 2038-57-5 EINECS: 218-012-1 UN号: 1760 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |