3,5-双(三氟甲基)碘苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1868-25G B1868-5G
TCIAB1868-25GEA 0 CNY
TCIAB1868-25G TCIAB1868-5G
3,5-双(三氟甲基)碘苯 ≥98.0% (通过GC)
3,5-双(三氟甲基)碘苯
分子式: C₈H₃F₆I
沸点: 172°C
密度: 1,91 g/cm³ (20 °C)
闪点: 74°C
MDL编号: MFCD00040837
CAS号: 328-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&vid=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&prid=web&clid=SAPDAM