3,5-双(三氟甲基)苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
B2186-1G B2186-5G
TCIAB2186-1GEA 0 CNY
TCIAB2186-1G TCIAB2186-5G
3,5-双(三氟甲基)苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-双(三氟甲基)苯磺酰氯
分子式: C₈H₃ClF₆O₂S
分子量: 312.62 g/mol
MDL编号: MFCD00014725
CAS号: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
UN号: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea52ca7d9708c37f731e1848f90c0a0017c2c03&vid=6ea52ca7d9708c37f731e1848f90c0a0017c2c03&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %