2-氟-5-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
F0780-25G F0780-5G
TCIAF0780-25GEA 0 CNY
TCIAF0780-25G TCIAF0780-5G
2-氟-5-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氟-5-(三氟甲基)苯酚
分子式: C₇H₄F₄O
分子量: 180.1 g/mol
沸点: 146
密度: 1.436
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00061286
CAS号: 141483-15-0
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d8ef9863209f0e7e0dbad2a6f0189b30a634f2&vid=06d8ef9863209f0e7e0dbad2a6f0189b30a634f2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %