三甲氧基(3,3,3-三氟丙基)硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3,3,3-三氟丙基三甲氧基硅烷
T2720-25G T2720-5G
TCIAT2720-25GEA 0 CNY
TCIAT2720-25G TCIAT2720-5G
三甲氧基(3,3,3-三氟丙基)硅烷 ≥98.0% (by GC)
三甲氧基(3,3,3-三氟丙基)硅烷
分子式: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
沸点: 144°C
密度: 1,137 g/cm³ (20 °C)
闪点: 38°C
MDL编号: MFCD00039266
CAS号: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&vid=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %