三氟乙酸钯(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
三氟乙酸
P1870-1G
P1870-5G
TCIAP1870-1GEA
0
CNY
TCIAP1870-1G
TCIAP1870-5G
三氟乙酸钯(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟乙酸钯(II)
分子式:
C₄F₆O₄Pd 分子量: 332.45 g/mol |
MDL编号:
MFCD00013204 CAS号: 42196-31-6 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |