4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三氟乙酰乙酸乙酯
T0810-25G T0810-500G
TCIAT0810-25GEA 0 CNY
TCIAT0810-25G TCIAT0810-500G
4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯 ≥98.0% (by GC)
4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯
分子式: C₆H₇F₃O₃
沸点: 132°C
溶点: –39 °C
密度: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C)
闪点: 39°C
MDL编号: MFCD00000424
CAS号: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&vid=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %